Learn More
Fullerene C60, TRC
Codice prodotto. 30133224
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità unitSize
30133224 100 mg 100mg
30134395 250 mg 250mg
17933355 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30133224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF862543100MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99685-96-8
Formula molecolare C60
Molecular Weight (g/mol) 720.64
Sinonimo Buckminsterfullerene, Buckminsterfullerene (C60), Buckyball, C60 Fullerene, Carbon (C60), Carbon (C60) fullerene, Carbon (C60) mol., Carbon cluster (C60), Carbon, mol. (C60), Follene-60, Footballene, Footballene (C60), Fullerene, Fullerene C60 cluster, Fullerene-60, Fullerene-C60, Icosahedral C60, Nano-C60, Nanom Purple, Nanom Purple N 60S, Nanom Purple ST, Nanom Purple ST-A, Nanom Purple SU, Soccerballene, Tris-PC61BOE, XFC 01, [5,6]Fullerene C60, [60]Fullerene
SMILES c12c3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c9c%13c%14c%15c%12c%16c%17c%11c%18c%19c%10c%20c8c6c%21c%22c%20c%19c%23c%24c%18c%17c%25c%26c%16c%15c%27c%28c%14c(c7%13)c5c3c%28c%29c%27c%26c%30c%25c%24c%31c%23c%22c(c4%21)c1c%31c%30c2%29
Spécification
Materiale o nome chimico Fullerene C60
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Peso formulazione 720
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.