Learn More
Fullerene C60, TRC
Codice prodotto. 30134395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134395 250 mg 250mg
30133224 100 mg 100mg
17933355 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF862543250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99685-96-8
Formula molecolare C60
Molecular Weight (g/mol) 720.64
Sinonimo Buckminsterfullerene, Buckminsterfullerene (C60), Buckyball, C60 Fullerene, Carbon (C60), Carbon (C60) fullerene, Carbon (C60) mol., Carbon cluster (C60), Carbon, mol. (C60), Follene-60, Footballene, Footballene (C60), Fullerene, Fullerene C60 cluster, Fullerene-60, Fullerene-C60, Icosahedral C60, Nano-C60, Nanom Purple, Nanom Purple N 60S, Nanom Purple ST, Nanom Purple ST-A, Nanom Purple SU, Soccerballene, Tris-PC61BOE, XFC 01, [5,6]Fullerene C60, [60]Fullerene
SMILES c12c3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c9c%13c%14c%15c%12c%16c%17c%11c%18c%19c%10c%20c8c6c%21c%22c%20c%19c%23c%24c%18c%17c%25c%26c%16c%15c%27c%28c%14c(c7%13)c5c3c%28c%29c%27c%26c%30c%25c%24c%31c%23c%22c(c4%21)c1c%31c%30c2%29
Specifica
Materiale o nome chimico Fullerene C60
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Peso formulazione 720