Learn More
Fullerene powder, 99+% C{70}
Codice prodotto. 11389218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11389218 250 mg 250mg
11399218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042600.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerene powder is used for biomedical applications including the design of high-performance magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents, X-ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery. It is used in superconductors, photoactive polymers, film material modifiers, abrasive agent for cutting and grinding applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 115383-22-7
Formula molecolare C70
Molecular Weight (g/mol) 840.77
Numero MDL MFCD00282904
InChI Key ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC Name (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fullerene
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Specifica
Materiale o nome chimico Fullerene powder
Colore Gray to Black
Densità 1.7 g/mL
Punti di ebollizione 500°C to 600°C (sublimation)
Note percentuale saggio C70
Quantità 250 mg
Numero UN UN1325
Informazioni di solubilità Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water.
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fullerene powder C70
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70