Learn More
Fulvestrant, MedChemExpress
Codice prodotto. 16401947
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401947 50 mg 50mg
16455788 10 mg 10mg
16406266 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16401947 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13636
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
MedChemExpress Fulvestrant (ICI 182780) is a pure antiestrogen and a potent estrogen receptor (ER) antagonist with an IC50 of 9.4 nM. Fulvestrant is also a GPR30 agonist. Fulvestrant effectively inhibits the growth of ER-positive MCF-7 cells with an IC50 of 0.29 nM. Fulvestrant also induces autophagy and has antitumor efficacy.
Fulvestrant (ICI 182780) is a pure antiestrogen and a potent estrogen receptor (ER) antagonist with an IC50 of 9.4 nM. Fulvestrant is also a GPR30 agonist. Fulvestrant effectively inhibits the growth of ER-positive MCF-7 cells with an IC50 of 0.29 nM. Fulvestrant also induces autophagy and has antitumor efficacy.
Specifica
Materiale o nome chimico Fulvestrant
CAS 129453-61-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H47F5O3S
Quantità 50 mg
Sinonimo ICI 182780 ZD 9238 ZM 182780
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (412.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])[C@H](CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)CC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molecular Weight (g/mol) 606.77
Peso formulazione 606.77
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only