Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Codice prodotto. 16627042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16627042 50 mg 50mg
16617042 1 g 1g
16637042 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16627042 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465780500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 129453-61-8
Formula molecolare C32 H47 F5 O3 S
Specifica
Materiale o nome chimico Fulvestrant
Quantità 50 mg
Solubilità (0.1 g in 10 mL Ethanol) Clear solution
Peso formulazione 606.77
Forma fisica Powder
Product Type Reagent
Purezza ≥98.5% (HPLC)