Specifica
| Materiale o nome chimico | Fulvestrant |
| Quantità | 250 mg |
| Solubilità | (0.1 g in 10 mL Ethanol) Clear solution |
| Peso formulazione | 606.77 |
| Forma fisica | Powder |
| Product Type | Reagent |
| Purezza | ≥98.5% (HPLC) |