Learn More
Fumaric acid, 99+%
Codice prodotto. 10274720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274720 1 kg Plastic bottle 1kg
10286233 100 g Plastic bottle 100g
10744801 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
10423025 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10274720 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119750010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-17-8
Formula molecolare C4H4O4
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Numero MDL MFCD00002700
InChI Key VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Fumaric acid
Punto di fusione 295.0°C to 300.0°C
Colore White
Densità 1.6200g/mL
Punto d'infiammabilità 230°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2CCH=CHCO2H
Quantità 1 kg
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Indice di Merck 15, 4316
Gravità specifica 1.62
Informazioni di solubilità Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
IUPAC Name (2E)-but-2-enedioic acid
Peso formulazione 116.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fumaric acid