Learn More
Fumaric acid, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30314450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314450 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314450 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREC13955500100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fumaric acid
CAS 110-17-8
Nomi componenti o analita Fumaric acid
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C4 H4 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Quantità 100 mg
Peso formulazione 116.011 g/mol