Specifica
| CAS | 110-17-8 |
| Punto di fusione | 295°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C4H4O4 |
| Numero MDL | MFCD00002700 |
| Quantità | 500 g |
| Sinonimo | fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid |
| InChI Key | VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C(O)=O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Fumaric acid