Learn More
Fumaric Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17913146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17913146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17913146 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0460.100250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Fumaric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fumaric acid
CAS 110-17-8
Nomi componenti o analita Fumaric acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
IUPAC Name (E)-but-2-enedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 116.07
Quantità 250 mg
Peso formulazione 116.011 g/mol