Learn More
Fumaryl chloride, 95%
Codice prodotto. 10413035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
Codice prodotto. 10413035
Marca: Thermo Scientific Acros 165970250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627-63-4
Formula molecolare C4H2Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.96
Numero MDL MFCD00000733
InChI Key ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
IUPAC Name (E)-but-2-enedioyl dichloride
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Fumaryl chloride
Nota nome 95%
Punto di fusione -2.0°C
Colore Yellow
Densità 1.4100g/mL
Punti di ebollizione 161.0°C to 164.0°C
Punto d'infiammabilità 73°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCH=CHCOCl
Indice di rifrazione 1.4980 to 1.5010
Quantità 25 mL
Beilstein 02, 743
Gravità specifica 1.41
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 152.96
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fumaryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.