Learn More
Fumonisin B1, TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | Fumonisin B1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 721.3885 |
| Percent Purity | >95% |