Learn More
Fumonisin B2, 96+%
Codice prodotto. 10440931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10440931 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10440931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Fumonisin B2, CAS # 116355-84-1, is a diester of tricarballylic acid and is isolated from Fusarium. | CAS: 116355-84-1 | C34H59NO14·3H2O | 759.9 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Fumonisin B2 is a fumonisin mycotoxin produced by the fungus Fusarium
  • Fumonisin B2 is a structural analog of fumonisin B1 but it is more cytotoxic than B1 and can inhibit sphinganine-N-acetyltransferase (ceramide synthase)
Applications
  • In vitro and in vivo studies have shown Fumonisin B2 can induce apoptosis
  • It can inhibit de novo sphingolipid biosynthesis
  • It is also considered an Aspergillus metabolite
  • It shows cytotoxicity against a panel of seven rat hepatoma cell lines, and MDCK cell line
  • It induces hepatocyte nodule formation, a marker of cancer initiation, in rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Intervallo percentuale saggio 96+%
Formula molecolare C34H59NO14·3H2O
Quantità 1 mg
Sinonimo fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
InChI Key UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 759.9
PubChem CID 71317007
Peso formulazione 759.9
Percent Purity 96+%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Fumonisin B2
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.