Learn More
Fumonisins B1 and B2 Mixture 50 μg/mL in Acetonitrile/Water, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317928
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30317928 1 mL
30328239 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30317928 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA30000003WL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Fumonisin B1∣Fumonisin B2
CAS 116355-83-0, 116355-84-1
Nomi componenti o analita Fumonisin B1∣Fumonisin B2
Shipping Condition Room Temperature
Certificazione/Conformità ISO 9001
Tipo di soluzione Mixture
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Industry Type Environmental Testing
Quantità 1 mL