Description
- Funnel for easy filling of safety containers
Specifications
Specifications
| Product Type | Funnel |
| Colore | Gray |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pouring liquids |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Quantità | 1 |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.33 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 110.00 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.06 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 230.00 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 1.54 lb. |
| Show More |