Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0
Codice prodotto. 17152245 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B53
B83
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
17152245 S55 Pezzo
17182235 B53 Pezzo
17172245 B83 Pezzo
17122245 GL45 Pezzo
17192245 S50 Pezzo
17142245 S51 Pezzo
17112245 S60/61 Pezzo
17162245 S65 Pezzo
17182245 S70/71 Pezzo
17132245 S90 Pezzo
31454223 S95 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 17152245 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 317645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    156.31€ / pezzi 1
    Risparmia 14.69€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Il robusto imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
  • Le due caratteristiche di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
  • Realizzato in materiale HDPE di alta qualità per la massima stabilità e durata
  • Coperchio a cerniera con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
  • Setaccio ottimizzato per catturare le particelle più grandi e per depositare le bottiglie da laboratorio
  • Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
  • Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
  • Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per uno scarico pulito dei rifiuti
  • Tutti i componenti essenziali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto a sfera con coperchio incernierato ARNOLD V2.0 è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo economico ed ecologico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non ha alcuna influenza sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm (Imbuto)
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 210 cm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore blu / bianco
Da utilizzare con (applicazione) Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e volatili
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori per lo smaltimento
Include Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S55
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera