Learn More
SCAT™ Imbuto con palla e coperchio 'ARNOLD', V2.0, HDPE-EC
Codice prodotto. 17122235 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
B83
GL45
R2
S50
S51
S55
S60/61
S65
S70/71
S90
S95
Include:
Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio
Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Contenitori per lo smaltimento
High Flow Solution System
Dimensione della confezione:
Pezzo
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni filettatura (sistema metrico) Include Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17122235 S55 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17142235 B83 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17192225 GL45 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17465053 GL45 Splash Guard, Sieve, Grounding Cable, Ball Valve, Lance High Flow Solution System Pezzo
17288860 GL45 Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17102245 GL45 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17172235 R2 Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17162235 S50 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17112235 S51 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17182225 S60/61 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17298860 S60/61 Paraspruzzi, setaccio rimovibile, cavo di messa a terra, coperchio Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17132235 S65 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17152235 S70/71 Paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17102235 S90 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
17192235 S95 Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra Contenitori per lo smaltimento Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 17122235 Fornitore SCAT™ N. del fornitore 317625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    186.76€ / pezzi 1
    Risparmia 17.24€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 robusto ed elettricamente conduttivo con coperchio e sfera soddisfa i più alti requisiti per lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi pericolosi grazie alla sua combinazione di due meccanismi di sicurezza indipendenti.
  • I due dispositivi di sicurezza consistono in una sfera integrata nel bacino dell'imbuto e un anello di tenuta incorporato nel coperchio incernierato dell'imbuto, che impediscono la fuoriuscita di gas tossici o esplosivi
  • Materiale HDPE elettricamente conduttivo con collegamento a terra per evitare scintille volanti
  • Coperchio incernierato con anello di tenuta per la chiusura quando l'imbuto non è in uso
  • Setaccio ottimizzato per la raccolta di particelle più grandi e per il deposito di bottiglie da laboratorio
  • Paraspruzzi migliorato con canali d'aria integrati per evitare la formazione di bolle
  • Valvola a sfera con meccanismo di apertura automatica durante il riempimento
  • Lancia di sicurezza accorciabile individualmente per lo scarico pulito dei rifiuti liquidi
  • Tutti i componenti principali sono rimovibili per una facile pulizia
L'imbuto di sicurezza ARNOLD V2.0 con coperchio e valvola a sfera è disponibile per diverse filettature di contenitori. Per poter produrre in modo ecologico ed economico, forniamo varianti individuali con un adattatore di filettatura, che non influisce sulla funzionalità e sulla sicurezza dell'imbuto.
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 200 mm (Imbuto)
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Materiale HDPE, conduttivo elettrostatico
Altezza (sistema metrico) 210 cm
Autoclavabile Non autoclavabile
Colore Nero
Da utilizzare con (applicazione) Lo smaltimento sicuro di rifiuti liquidi e infiammabili
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori per lo smaltimento
Include Lancia (220 mm), paraspruzzi e setaccio rimovibile e cavo di messa a terra
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 7.9 in. (Funnel)
Dimensioni filettatura (sistema metrico) S55
Product Type Imbuto di sicurezza con coperchio a cerniera e valvola a sfera