Learn More
BRAND™ Funnel Holder
Codice prodotto. 10768431 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
1
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10768431 1 pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10768431 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 148500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    46.85€ / pezzi 5
    Risparmia 29.90€
    38% Sconto
In stock
Funnel Holder designed to hold one funnel.
  • Suitable for supporting 1 or 2 funnels with top outer diameter of 50 to 120 mm
  • Easily mounted on supports rods with an outer diameter of 8 to 14 mm with a locking nut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità Funnel (1)
Materiale Polypropylene
Posizioni 1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Funnel
Product Type Funnel Holder