Learn More
FURA 2 pentasodium salt
Codice prodotto. 15415869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15415869 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15415869 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63686.M^
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96314-98-6
A very sensitive fluorescent calcium chelator
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico FURA 2 pentasodium salt
CAS 96314-98-6
Colore Yellow
Forma fisica Solid
Quantità 1 mg
Numero MDL MFCD00083328
Peso formulazione 751.45
Sensibilità Light and moisture sensitive