Learn More
Furagin-13C3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Furagin-13C3 |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8N4O5/c15-8-6-13(10(16)12-8)11-5-1-2-7-3-4-9(19-7)14(17)18/h1-5H,6H2,(H,12,15,16)/b2-1+,11-5-/i6+1,8+1,10+1 |