Learn More
Furaltadone-d5, TRC
Codice prodotto. 30393057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30393057 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30393057 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF86340350MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Furaltadone-d5
CAS 1015855-64-7
Formula molecolare C13 D5 H11 N4 O6
Quantità 50 mg
Sinonimo 5-(4-Morpholinylmethyl-d2)-3-[[(5-nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone-4,4,5-d3
InChI Formula InChI=1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+/i8D2,9D2,11D
SMILES [2H]C([2H])(N1CCOCC1)C2([2H])OC(=O)N(\N=C\c3oc(cc3)[N+](=O)[O-])C2([2H])[2H]
IUPAC Name 4,4,5-trideuterio-5-[dideuterio(morpholin-4-yl)methyl]-3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 329.32
Peso formulazione 329.138