Learn More
Furan 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313851
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313851 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313851 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13965000ME1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Furan
CAS 110-00-9
Nomi componenti o analita Furan
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H4 O
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
IUPAC Name furan
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 68.07
Quantità 1 mL
Peso formulazione 68.0262 g/mol