Learn More
Furan-2,5-dicarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 11452120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11452120 1 g 1g
11462120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11452120 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28718.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3238-40-2 | C6H4O5 | 156.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3238-40-2
Formula molecolare C6H4O5
Molecular Weight (g/mol) 156.09
Numero MDL MFCD00016582
InChI Key CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,5-furandicarboxylic acid, dehydromucic acid, furan-2,5-dicarbonsaeure, 2,5-furandicarboxylicacid, 2,5-furandicarboxylate, furane-alpha,alpha'-dicarboxylic acid, furan 2,5-dicarboxylic acid, furan-2,5-dicarboxylate, furane-.alpha.,.alpha.'-dicarboxylic acid, 2,5 furan dicarboxylic acid
PubChem CID 76720
ChEBI CHEBI:84212
IUPAC Name furan-2,5-dicarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Furan-2,5-dicarboxylic acid
Punto di fusione >310°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 156.09
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furan-2,5-dicarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,5-Furandicarboxylic acid