Learn More
Furan-2-boronic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 359390100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 13331-23-2 Peso : 0.06000kg
Quantità 10g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10015763
  • 232.00€ / 10g
Spedizione stimata
17-03-2021
Identificatori chimici
13331-23-2
111.89
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
2734357
B(C1=CC=CO1)(O)O
C4H5BO3
MFCD00799544
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
furan-2-ylboronic acid
Specifica
Furan-2-boronic acid
Glass bottle
10g
96% min. (HPLC)
MFCD00799544
PZJSZBJLOWMDRG-UHFFFAOYSA-N
furan-2-ylboronic acid
2734357
Crystalline Powder
Authentic
Beige
13331-23-2
C4H5BO3
2-furanboronic acid, furan-2-boronic acid, 2-furylboronic acid, 2-furanylboronic acid, furan-2-ylboranediol, furan 2-boronic acid, 2-furan boronic acid, furan-2-yl boronic acid, boronic acid, furanyl, 2furylboronic acid
B(C1=CC=CO1)(O)O
111.89
111.89
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Furan-2-boronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti