Learn More
Furan-2-boronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. 11314985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314985 5 g 5g
11304985 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11314985 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18366.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 374790-93-9 | C10H15BO3 | 194.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 374790-93-9
Formula molecolare C10H15BO3
Molecular Weight (g/mol) 194.04
Numero MDL MFCD02094008
InChI Key GWEWQKZABZXLJH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-furanboronic acid pinacol ester, furan-2-boronic acid pinacol ester, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-furan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, furan-2-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-2-furyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2'-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 1,3,2-dioxaborolane, 2-2-furanyl-4,4,5,5-tetramethyl, zlchem 693, pubchem18440
PubChem CID 11356013
IUPAC Name 2-(furan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Furan-2-boronic acid pinacol ester
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 5 g
Beilstein 9045028
Peso formulazione 194.04
Percent Purity 98%