Learn More
Furan-3-sulfonyl chloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10620124 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10125773 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10620124 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02103CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 52665-49-3
Formula molecolare C4H3ClO3S
Molecular Weight (g/mol) 166.575
Numero MDL MFCD08271875
InChI Key PCBBEIXTVWWTAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-furansulfonyl chloride, furan-3-sulfonylchloride, chloro-3-furylsulfone, 3-furansulfonylchlorid, 3-furansulfonylchloride, 3-furylsulfonyl chloride, 3-chlorosulphonyl furan, 3-furansulfonyl chloride;, 3-furanylsulfonyl chloride, 3-furylsulfonyl chloride;
PubChem CID 22179302
IUPAC Name furan-3-sulfonyl chloride
SMILES C1=COC=C1S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Furan-3-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 166.58
Percent Purity 97%