Learn More
Furan (98%), TRC
Codice prodotto. 30395449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395449 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395449 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF863650100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Furan
CAS 110-00-9
Note sul grado di purezza GC
Formula molecolare C4 H4 O
Quantità 100 mg
Sinonimo Divinylene oxide, Furfuran, Oxacyclopentadiene, Oxole, Tetrole
InChI Formula InChI=1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
SMILES o1cccc1
IUPAC Name furan
Molecular Weight (g/mol) 68.07
Peso formulazione 68.0262
Percent Purity >95