Learn More
Furaneol (technical grade), TRC
Codice prodotto. 30373763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373763 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373763 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47102010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade)
CAS 3658-77-3
Formula molecolare C6H8O3
Quantità 10 g
Sinonimo 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone (Technical Grade), 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, 2,5-Dimethyl-3-hydroxy-4-oxo-4,5-dihydrofuran, 2,5-Dimethyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2,5-Dimethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-2H-furan-3-one, 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Alletone, Furaneol, Pineapple Ketone
InChI Formula InChI=1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
SMILES CC1OC(=C(O)C1=O)C
IUPAC Name 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-3-one
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Peso formulazione 128.0473