Learn More
Furazolidone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11454812 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11454812 25 g
11434812 1 g
11444812 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454812 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219346525
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 67-45-8
Formula molecolare C8H7N3O5
Molecular Weight (g/mol) 225.16
InChI Key PLHJDBGFXBMTGZ-WEVVVXLNSA-N
Sinonimo furazolidone, furoxone, nitrofurazolidone, furazolidine, nitrofuroxon, furazolidon, diafuron, furaxone, furazol, furazon
PubChem CID 5323714
IUPAC Name 3-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1COC(=O)N1N=CC2=CC=C(O2)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Furazolidone
Colore Yellow
Quantità 25 g
Peso formulazione 225.2
Forma fisica Powder