Learn More
Furfural, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Furfural |
| CAS | 98-01-1 |
| Nomi componenti o analita | Furfural |
| Shipping Condition | +20°C |
| Formula molecolare | C5 H4 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Furane-2-carbaldehyde, Furfural, 2-Furfurol, 2-Furaldehyde, Ascorbic Acid Impurity A, Ethanol Impurity N, Sodium Ascorbate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMILES | O=Cc1occc1 |
| IUPAC Name | furan-2-carbaldehyde |
| Vedi altri risultati |