Learn More
Furfural, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Furfural |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| Peso formulazione | 96.0211 |
| Percent Purity | >95% |