Learn More
Furfuraldehyde, Technical, Plastic Coated Container, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10599760 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10599760 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10599760 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/2080/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 98-01-1
Punto di fusione -37°C
Colore Amber to Brown
pH 3.5 to 4.5
Punti di ebollizione 159°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C5H4O2
Numero MDL MFCD00003229
Quantità 2.5 L
Sinonimo furfural, 2-furaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, furaldehyde, 2-formylfuran, furfuraldehyde, fural, 2-furanaldehyde, 2-furancarbonal, 2-furfural
InChI Key HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CO1
IUPAC Name furan-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 96.09
PubChem CID 7362
ChEBI CHEBI:34768
Peso formulazione 96.08g/mol
Pressione del vapore 1mbar at 20°C
Forma fisica Liquid