Learn More
Furfuryl Alcohol, 98%
Codice prodotto. 10255440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 10255440
Marca: Thermo Scientific Acros 119790010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-00-0 | C5H6O2 | 98.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-00-0
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Numero MDL MFCD00003252
InChI Key XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfuryl alcohol, 2-furanmethanol, 2-furylmethanol, 2-furancarbinol, 2-furylcarbinol, furfuranol, 2-furanylmethanol, furfural alcohol, 2-furfuryl alcohol, 5-hydroxymethylfuran
PubChem CID 7361
ChEBI CHEBI:207496
IUPAC Name furan-2-ylmethanol
SMILES C1=COC(=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Furfuryl alcohol
Punto di fusione -29°C
Colore Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 170°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4850 to 1.488
Quantità 1 L
Beilstein 17, V,3, 338
Fieser 01,408
Indice di Merck 15, 4334
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible but unstable
Viscosità 5 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furfuryl alcohol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.