Learn More
Furfuryl alcohol, 98%
Descrizione
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Furfuryl alcohol was used in the synthesis of continuous titanium carbide nanofibers/nanoribbon. Furfuryl alcohol is an efficient trapping agent for singlet oxygen determination in natural waters.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep containers tightly closed in a cool, well-ventilated place. Keep in properly labeled containers. Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Furfuryl alcohol |
| Punto di fusione | -31°C |
| Densità | 1.129 |
| Punti di ebollizione | 170°C to 171°C |
| Punto d'infiammabilità | 65°C (149°F) |
| Odore | Mild |
| Indice di rifrazione | 1.487 |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN2874 |
| Beilstein | 106291 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.