Learn More
Furfuryl mercaptan, 97%
Codice prodotto. 10636692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10636692 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10377080 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10636692 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119810250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-02-2
Formula molecolare C5H6OS
Molecular Weight (g/mol) 114.16
Numero MDL MFCD00003254
InChI Key ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC Name furan-2-ylmethanethiol
SMILES C1=COC(=C1)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Furfuryl mercaptan
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 155.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.5330
Quantità 25 mL
Beilstein 17, II, 116
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in chloroform
Peso formulazione 114.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furfuryl mercaptan
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.