Learn More
Furfuryl mercaptan, 98+%
Codice prodotto. 11410487
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410487 25 g 25g
11420487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410487 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22380.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 98-02-2 | C5H6OS | 114.162 g/mol
Furfuryl Mercaptam is a volatile flavor component of corn tortilla chips.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Furfuryl Mercaptam is a volatile flavor component of corn tortilla chips.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-02-2
Formula molecolare C5H6OS
Molecular Weight (g/mol) 114.162
Numero MDL MFCD00003254
InChI Key ZFFTZDQKIXPDAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfuryl mercaptan, 2-furanmethanethiol, 2-furylmethanethiol, furfuryl thiol, 2-furylmethyl mercaptan, 2-furfurylmercaptan, furan-2-yl-methanethiol, 2-mercaptomethyl furan, furfurylmercaptan, 2-furfurylthiol
PubChem CID 7363
IUPAC Name furan-2-ylmethanethiol
SMILES C1=COC(=C1)CS
Specifica
Materiale o nome chimico Furfuryl mercaptan
Densità 1.132
Punti di ebollizione 155°C
Punto d'infiammabilità 45°C (113°F)
Odore Strong
Indice di rifrazione 1.5315
Quantità 25 g
Numero UN UN1228
Beilstein 383594
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 114.17
Percent Purity ≥98%