Learn More
Furfurylamine, 99+%
Codice prodotto. 10244820 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10244820 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10616502 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10307040 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10244820 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119800050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-89-0
Formula molecolare C5H7NO
Molecular Weight (g/mol) 97.12
Numero MDL MFCD00003258
InChI Key DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC Name furan-2-ylmethanamine
SMILES C1=COC(=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Furfurylamine
Nota nome 99+%
Punto di fusione -70°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.491
Quantità 5 mL
Beilstein 18, 584
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid