Learn More
Furfurylamine, 99+%
Codice prodotto. 10616502 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Conditionnement:
1L
250mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10616502 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10244820 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10307040 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10616502 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119802500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-89-0
Formula molecolare C5H7NO
Molecular Weight (g/mol) 97.12
Numero MDL MFCD00003258
InChI Key DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC Name furan-2-ylmethanamine
SMILES C1=COC(=C1)CN
Spécification
Materiale o nome chimico Furfurylamine
Nota nome 99+%
Punto di fusione -70°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 146°C (761.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 37°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4890 to 1.491
Quantità 250 mL
Beilstein 18, 584
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosità 1.6 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.