Learn More
Furfurylamine, 99%
Codice prodotto. 11476856
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11476856 500 g 500g
11466856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476856 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23975.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 617-89-0 | C5H7NO | 97.117 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Furfurylamine is used as a water miscible solvent and as an intermediate in manufacturing pharmaceuticals like diuretics, antihypertensive, and antiseptic agents.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are strong oxidizing agents, air, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-89-0
Formula molecolare C5H7NO
Molecular Weight (g/mol) 97.117
Numero MDL MFCD00003258
InChI Key DDRPCXLAQZKBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furfurylamine, 2-furfurylamine, 2-furanmethylamine, 2-aminomethylfuran, 2-aminomethyl furan, 2-furanmethanamine, 2-furylmethylamine, 2-furylmethyl amine, usaf q-1, methylamine, 1-2-furyl
PubChem CID 3438
IUPAC Name furan-2-ylmethanamine
SMILES C1=COC(=C1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico Furfurylamine
Punto di fusione -70°C
Densità 1.05
pH 11.6
Punti di ebollizione 145°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 37°C (99°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 500 g
Numero UN UN2526
Beilstein 1614
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 97.12
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furfurylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Furfurylamine