Learn More
Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid, 97%
Codice prodotto. 15407347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407347 250 mg 250mg
15487337 1 g 1g
15497337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15407347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34400.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112372-14-2 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112372-14-2
Formula molecolare C8H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 163.13
Numero MDL MFCD11588128
InChI Key VHRCHODSRLMXFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furo 3,2-b pyridine-2-carboxylic acid, acmc-20mg3q, 2-carboxyfuro 3,2-b pyridine
PubChem CID 13803071
IUPAC Name furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC2=NC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Punto di fusione >300°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 163.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Furo[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid