Learn More
Furo[3,2-b]pyridine, 95%
Codice prodotto. 15465757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15465757 1 g 1g
15485757 250 mg 250mg
15475757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32966.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 272-62-8 | C7H5NO | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 272-62-8
Formula molecolare C7H5NO
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Numero MDL MFCD11870744
InChI Key YRTCKZIKGWZNCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furo 3,2-b pyridine, 4-azabenzo b furan, furopyridine, furo 3,2-b pyridin, 4-aza-1-benzofuran
PubChem CID 12210217
IUPAC Name furo[3,2-b]pyridine
SMILES O1C=CC2=NC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Furo[3,2-b]pyridine
Punti di ebollizione 79°C to 80°C (12 mmHg)
Indice di rifrazione 1.5753
Quantità 1 g
Peso formulazione 119.12
Percent Purity 98%