Learn More
Furosemide, 97+%
Descrizione
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) cotransporter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Furosemide |
| Punto di fusione | 206°C to 209°C |
| Colore | White |
| Quantità | 25 g |
| Indice di Merck | 14,4309 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in acetone, DMF or methanol; Slightly soluble in water |
| Peso formulazione | 330.74 |
| Percent Purity | ≥97% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Furosemide
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Furosemide