Learn More
Thermo Scientific Chemicals Furosemide, 97+%
Codice prodotto. 13591610 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13591610 1 g Bottiglia in vetro 1g
13591640 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13591610 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 448970010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 54-31-9 | C12H11ClN2O5S | 330.74 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54-31-9
Formula molecolare C12H11ClN2O5S
Molecular Weight (g/mol) 330.74
InChI Key ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furosemide, frusemide, lasix, furosemid, furanthril, errolon, fusid, aisemide, beronald, desdemin
PubChem CID 3440
ChEBI CHEBI:47426
IUPAC Name 4-chloro-2-(furan-2-ylmethylamino)-5-sulfamoylbenzoic acid
SMILES C1=COC(=C1)CNC2=CC(=C(C=C2C(=O)O)S(=O)(=O)N)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Furosemide
Punto di fusione 218.0°C to 220.0°C
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,4338
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 330.74
Percent Purity 97+%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Furosemide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.