Learn More
R&D Systems™ Furosemide
Codice prodotto. 18792744
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18792744 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18792744 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3109/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.13€
    109.20€ / 50mg
    Risparmia 10.93€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter inhibitor; also GABAA antagonist
Loop diuretic that inhibits the Na+/2Cl-/K+ (NKCC) symporter. Also acts as a non-competitive antagonist at GABAA receptors with ∽ 100-fold greater selectivity for α6-containing receptors than α1-containing receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Furosemide
CAS 54-31-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C12H11ClN2O5S
Peso formulazione 330.74
Purezza >99%
Peso molecolare 330.739