Learn More
Fursultiamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498728
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498728 10 mg 10mg
16478836 100 mg 100mg
16433816 25 mg 25mg
16424647 50 mg 50mg
16421148 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16498728 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB2082
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Fursultiamine is a vitamin B1 derivative, has anti-nociceptive and antineoplastic activity. Fursultiamine can be used for vitamin B1 deficiency, osteoarthritis (OA) and cancer research.
Specifica
Materiale o nome chimico Fursultiamine
CAS 804-30-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H26N4O3S2
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 106.7 mg/mL (267.73 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=CN(CC1=CN=C(C)N=C1N)/C(C)=C(SSCC2OCCC2)\CCO
Molecular Weight (g/mol) 398.54
Peso formulazione 398.54
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only