Learn More
Furyl Hydroxymethyl Ketone, TRC
Codice prodotto. 30134412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134412 5 g 5g
30004752 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134412 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF8652505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17678-19-2
Formula molecolare C6 H6 O3
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Sinonimo 2-Furyl Hydroxymethyl Ketone, 1-(2-Furanyl)-2-hydroxyethanone, 2-(1-Oxo-2-hydroxyethyl)furan, 2-(2'-Hydroxyacetyl)furan, 2-(Hydroxyacetyl)furan, 2-Furyl hydroxymethyl Ketone
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)-2-hydroxyethanone
SMILES OCC(=O)c1occc1
Specifica
Materiale o nome chimico Furyl Hydroxymethyl Ketone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O3/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,7H,4H2
Peso formulazione 126.0317
Percent Purity >95%