Learn More
NDUFB7 Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Codice prodotto. 18072008 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18072008 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18072008 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP297854R
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NDUFB7 Polyclonal specifically detects NDUFB7 in Cynomolgus Monkey/Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NDUFB7
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato DyLight 550
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene B18, Cell adhesion protein SQM1, CI-B18NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit, complex I B18 subunit, Complex I-B18, MGC2480, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 7 (18kD, B18), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 7, 18kDa, NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta subcomplex subunit 7
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NDUFB7 fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4713
Target Species Cynomolgus Monkey, Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus