Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ
Codice prodotto. 16621072
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
122 g
220 g
320 g
520 g
1220 g
2200 g
3200 g
5 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16621072 2200 g Pezzo
16601072 122 g Pezzo
16601082 5 kg Pezzo
16611082 520 g Pezzo
16641072 220 g Pezzo
16661072 3200 g Pezzo
16681062 1220 g Pezzo
16681072 320 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 16621072 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore FX2000i
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    898.80€
    749.81€ / pezzi 1
    Risparmia 148.99€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
  • Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
  • Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
  • Funzione Ammortizzatore
  • Funzione Accensione/Spegnimento automatici
  • Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
  • Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
  • SCF - funzione Calcolo statistico
  • RS-232C di serie
  • Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
  • Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
  • Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
  • Piatto pesata animali (opzionale)
  • Paravento large (opzionale)
  • I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
  • Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO
Tipo di collegamento RS-232 C, Quick USB (option), LAN-Ethernet (option)
Capacità 2200 g
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.01 g
Materiale Stainless Steel
Modello FX-2000i
Tempo di stabilizzazione 1 second
Requisiti elettrici 11 VA to the AC adaptor (12 V, 1 A)