Learn More
A&D Weighing Bilance di precisione FX/FZ IP 65, approvate per Classe II
Codice prodotto. 16681092
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
122 g
220 g
320 g
1220 g
2200 g
3200 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
16681092 3200 g Pezzo
16601092 1220 g Pezzo
16601102 320 g Pezzo
16621092 122 g Pezzo
16641092 2200 g Pezzo
16661092 220 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16681092 Fornitore A&D Weighing N. del fornitore FZ3000iWPEC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1688.56€
    1376.87€ / pezzi 1
    Risparmia 311.69€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-01-2027
Una bilancia di precisione che combina tutte le funzioni essenziali di pesatura in una soluzione leggera e compatta.
  • Grado di protezione IP65, involucro totalmente protetto contro la polvere/protetto dall'acqua (WP)
  • Calibrazione interna integrata, attivabile premendo un pulsante (FZ-i e FZ-i-WP)
  • Funzione Ammortizzatore
  • Funzione Accensione/Spegnimento automatici
  • Ingombro pari a un foglio B5, adatta all'uso in spazi ristretti
  • Display VFD per una migliore leggibilità delle pesate
  • SCF - funzione Calcolo statistico
  • RS-232C di serie
  • Sensore compatto SHS rapido, tempo di risposta 1 secondo
  • Interfaccia Quick USB – non è necessaria l'installazione del driver (opzionale)
  • Interfaccia LAN – Ethernet con software WinCT-Plus (opzionale)
  • Piatto pesata animali (opzionale)
  • Paravento large (opzionale)
  • I modelli da 1 mg sono dotati di un paravento small
  • Pacco batterie ricaricabili NiMh integrato (opzionale)
Specifica
Certificazione/Conformità GLP/GMP/GCP/ISO/IP65/OIML
Tipo di collegamento RS-232 C, Quick USB (option), LAN (option)
Capacità 3200 g
Tipo di display VFD
Leggibilità 0.01 g
Materiale Stainless Steel
Modello FZ-3000i-WP-EC
Tempo di stabilizzazione 1 second
Requisiti elettrici 11 VA to the adaptor (12 V, 1 A)