missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ FzM1.8
Descrizione
FzM1.8 is a frizzled 4 allosteric agonist (pEC50 = 6.4). Potentiates the β-catenin pathway in the absence of any WNT ligand, by biasing FZD4 signaling toward the FZD4/PI3K axis. Preserves stemness and promotes proliferation of undifferentiated cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Hydroxy-5-[[(2-Naphthalenylamino)carbonyl]amino]benzoic acid |
| CAS | 2204290-85-5 |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C18H14N2O4 |
| Purezza | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?